Print…
Brij® C20
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Polyoxyethylene(20) cetyl ether
344290050 344295000 344290025
ACRO344290050EA 30.7 EUR
ACRO344290050 ACRO344295000 ACRO344290025
Brij® C20
Brij® C20
Fórmula: C₁₆H₃₃(OCH₂CH₂)₂₀OH
Peso Molecular: 1123.5 g/mol
Ponto de Fusão: 35.4…39.6 °C
Ponto de Inflamação: >149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080892
Número CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1
Encomendar
Appearance White Pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Additional info remark: without antioxidant
Impurity ≤1 ppm (Free ethyleneoxide)
Dioxane ≤10 ppm
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 45 to 60 mg KOH/g