Print…
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Laureth-23, Brij 35
329580010 329581000 329580025
ACRO329580010EA 139 EUR
ACRO329580010 ACRO329581000 ACRO329580025
Brij® L23-SO-(AP) 30% (v/v) em água
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Fórmula: (C₂₀H₄₂O₅)n
Densidade: 1.03 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043063
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Encomendar
Appearance Clear colorless Jelly substance
Assay 29 to 31 %