Print…
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal) 99+% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
327801000 327800250
ACRO327801000EA 74.6 EUR
ACRO327801000 ACRO327800250
TAPS sal de sódio (3-(Tris(hidroximetil)metilamino)propano-1-sulfônico ácido sódico sal) 99+% para bioquímica
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Fórmula: C₇H₁₇NO₆S
Peso Molecular: 243.28 g/mol
Ponto de Fusão: 240 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007538
Número CAS: 29915-38-6
EINECS: 249-954-1
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 5 to 6.5 (1 % in water at 25°C)
Titration with NaOH ≥99 %