Print…
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
321550050 321550250
ACRO321550050EA 67.8 EUR
ACRO321550050 ACRO321550250
Chloro(diisopropyl)phosphine 96%
Chloro(diisopropyl)phosphine
Fórmula: C₆H₁₄ClP
Ponto de ebulição: 69 °C (33 mmHg)
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015027
Número CAS: 40244-90-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 %