Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 99.9% (baseado em traços de metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
304170010
304170050
304170250
ACRO304170010EA
23.1
EUR
ACRO304170010
ACRO304170050
ACRO304170250
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate 99.9% (baseado em traços de metais)
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate hydrate
Fórmula:
C₃F₉O₉S₃Yb·xH₂O Ponto de Fusão: 118…122 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03703499 Número CAS: 252976-51-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Appearance | White Crystalline powder |
Total conc. of imp.as REO | ≤0.1 % |
Ytterbium (Yb) | 20.0 to 26.0 % |