Print…
(±)-α-Terpineol 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
301610250 301615000 301610025
ACRO301610250EA 27.7 EUR
ACRO301610250 ACRO301615000 ACRO301610025
(±)-α-Terpineol 97+%
(±)-α-Terpineol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de ebulição: 214…224 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 31…34 °C
Densidade: 0.937 g/cm³
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001557
Número CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to white solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific gravity (20°C) 0.934 to 0.940