Print…
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Laureth-23, Brij 35
228340010 228342500 228345000 228340051
ACRO228340010EA 109 EUR
ACRO228340010 ACRO228342500 ACRO228345000 ACRO228340051
Brij® L23 MBAL-PA-(MV)
Brij® L23
Previous name Brij® 35
Fórmula: (C₂₀H₄₂O₅)n
Ponto de ebulição: >100 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…40 °C
Ponto de Inflamação: >149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043063
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Encomendar
Appearance White Waxy pellets
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
Antioxidant without antioxidant
Impurity ≤1 ppm free Ethyleneoxide
Acid value ≤5 mg KOH/g
Hydroxyl value 40 to 60 mg KOH/g