Print…
Brij® 30
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
216725000 216720025
ACRO216725000EA 85 EUR
ACRO216725000 ACRO216720025
Brij® 30
Brij® 30
Fórmula: C₂₀H₄₂O₅
Ponto de Fusão: 14 °C
Ponto de Inflamação: >149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043063
Número CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 145 to 165 mg KOH/g