Print…
(±)-α-Terpineol 95% (α-isômero) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
203740500 203742500
ACRO203740500EA 30.9 EUR
ACRO203740500 ACRO203742500
(±)-α-Terpineol 95% (α-isômero) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
(±)-α-Terpineol
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Peso Molecular: 154.25 g/mol
Ponto de Fusão: 18 °C
Ponto de Inflamação: 90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001557
Número CAS: 98-55-5
EINECS: 232-268-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.930 to 0.938 g/ml
GC gamma-terpineol: balance