Print…
Diethylaluminium chloride 1 M em hexanos, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: DEAC, Diethylaluminum chloride
199521000 199528000
199521000.EA 84.2 EUR
199521000. 199528000.
Diethylaluminium chloride 1 M em hexanos, AcroSeal®
Diethylaluminium chloride
Fórmula: C₄H₁₀AlCl
Peso Molecular: 120.56 g/mol
Ponto de ebulição: 208
Ponto de Fusão: -50
Densidade: 0.961
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000459
Número CAS: 96-10-6
EINECS: 202-477-2
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Encomendar
Appearance Colorless Solution
Strength 0.95 to 1.10 M