Print…
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 M em cloreto de metileno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
175110250 175111000
ACRO175110250EA 58.8 EUR
ACRO175110250 ACRO175111000
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 M em cloreto de metileno
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Fórmula: C₆H₁₅BF₄O
Densidade: 1,328 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00044423
Número CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
UN: 2922
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %