Print…
3-Furoic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
172450250 172450050
ACRO172450250EA 160 EUR
ACRO172450250 ACRO172450050
3-Furoic acid 99%
3-Furoic acid
Fórmula: C₅H₄O₃
Ponto de Fusão: 121…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005350
Número CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %