Print…
2-Furoyl chloride 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
165381000 165380250
ACRO165381000EA 78.3 EUR
ACRO165381000 ACRO165380250
2-Furoyl chloride 98+%
2-Furoyl chloride
Fórmula: C₅H₃ClO₂
Ponto de ebulição: 173…174 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,32 g/cm³
Ponto de Inflamação: 85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003228
Número CAS: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration RCOCl ≥98.0 %
Impurity ≤2.0 % Free carboxylic acid (as furoic acid)
Free acid (HCl) ≤0.5 %