Print…
2-Furohydrazide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
157160050 157160250
ACRO157160050EA 30.3 EUR
ACRO157160050 ACRO157160250
2-Furohydrazide 98%
2-Furohydrazide
Fórmula: C₅H₆N₂O₂
Peso Molecular: 126.11 g/mol
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003235
Número CAS: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %