Print…
Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
131820250 131821000 131825000
ACRO131820250EA 29.2 EUR
ACRO131820250 ACRO131821000 ACRO131825000
Pyridine-2-carbaldehyde 99%
Pyridine-2-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₅NO
Ponto de ebulição: 180…182 °C (761 mmHg)
Densidade: 1,121 g/cm³
Ponto de Inflamação: 73 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006290
Número CAS: 1121-60-4
EINECS: 214-333-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5343 to 1.5373 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤0.7
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.03 % (as C2H5CHO)
Isopropyl alcohol ≤0.05 %
Titrable acid 0.0004 meq/g
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %