Print…
4-Picolyl chloride hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
131200100 131201000
ACRO131200100EA 44.4 EUR
ACRO131200100 ACRO131201000
4-Picolyl chloride hydrochloride 97%
4-Picolyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₆H₇Cl₂N
Peso Molecular: 164.03 g/mol
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012826
Número CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA