Print…
3-Picolyl chloride hydrochloride 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
131190250 131190050
ACRO131190250EA 151 EUR
ACRO131190250 ACRO131190050
3-Picolyl chloride hydrochloride 99%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Fórmula: C₆H₇Cl₂N
Peso Molecular: 164.03 g/mol
Ponto de Fusão: 137…143 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012818
Número CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA