Print…
Homophthalic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
120840250 120841000
ACRO120840250EA 33.3 EUR
ACRO120840250 ACRO120841000
Homophthalic acid 98%
Homophthalic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Peso Molecular: 180.16 g/mol
Ponto de Fusão: 178…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004326
Número CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %