Print…
2-Furoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
119820050 119821000 119825000 119820025
ACRO119820050EA 21.5 EUR
ACRO119820050 ACRO119821000 ACRO119825000 ACRO119820025
2-Furoic acid 98%
2-Furoic acid
Fórmula: C₅H₄O₃
Ponto de ebulição: 230…232 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 129…133 °C
Ponto de Inflamação: 137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003238
Número CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %