Print…
Piperidine-N-carbaldehyde 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
119730010 119732500
ACRO119730010EA 277 EUR
ACRO119730010 ACRO119732500
Piperidine-N-carbaldehyde 99%
Piperidine-N-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₁₁NO
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 1,019 g/cm³
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006483
Número CAS: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure