Print…
Ethyl vinyl ether 99% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 76.9 EUR
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Ethyl vinyl ether 99% estabilizada
Ethyl vinyl ether
Fórmula: C₄H₈O
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 36 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0.75 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009248
Número CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
UN: 1302
ADR: 3 I
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH