Print…
Ciclohexano, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
8706.1000EA 0 EUR
8706.1000 8706.2500
Ciclohexano, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.50
at 230 nm max. 0.20
at 240 nm max. 0.08
at 250 nm max. 0.03
at 260 nm max. 0.02
at 300-400 nm max. 0.01