Ciclohexano, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
8104.1000EA
67.05
EUR
8104.1000
8104.2500
Ciclohexano, BAKER, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Ciclohexano
Fórmula:
C₆H₁₂ Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 7 °C Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: –18 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003814 Número CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 UN: 1145 ADR: 3,II Merck Index: 13,02752 |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | min. 99 % |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |
Water (H2O) | max. 0.02 % |