Print…
Ciclohexano, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
8026.1000EA 79.78 EUR
8026.1000 8026.2500 8026.9025
Ciclohexano, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 81 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Benzene (C6H6) max. 0.005 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1