Print…
Ciclohexano, extra seco sobre peneira molecular 99.5%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
364661000 364660010 364660025 364665000
364661000.EA 25.5 EUR
364661000. 364660010. 364660025. 364665000.
Ciclohexano, extra seco sobre peneira molecular 99.5%, AcroSeal®
Ciclohexano
Fórmula: C₆H₁₂
Ponto de ebulição: 81 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,77 g/cm³
Ponto de Inflamação: –18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003814
Número CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Acidity ≤0.001 meq/g