Print…
Cycloheptane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
111010050 111011000 111010250
ACRO111010050EA 32.8 EUR
ACRO111010050 ACRO111011000 ACRO111010250
Cycloheptane 99%
Cycloheptane
Fórmula: C₇H₁₄
Ponto de ebulição: 118,4 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –12 °C
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004147
Número CAS: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 2241
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value 230 to 260 mg KOH/g