Ciclohexanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
A17576.0F
A17576.AE
A17576.AP
A17576.0FEA
95.4
EUR
A17576.0F
A17576.AE
A17576.AP
Ciclohexanol ≥99%
Ciclohexanol
Purity: 99%
CAS No.: 108-93-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 67°(152°F)
Physical Form: Liquid/low-melting solid
Density: 0.951
Refractive Index: 1.4650
Appearance: Colourless
Melting Point: 23-24°
Boiling Point: 160-161°
Beilstein Reference: 906744
Merck Reference: 14,2725
MDL No.: MFCD00003855
Fórmula:
C₆H₁₂O Peso Molecular: 100.16 g/mol Ponto de ebulição: 160…161 °C Ponto de Fusão: 23…24 °C Densidade: 0.951 Ponto de Inflamação: 67 °C (152 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003855 Número CAS: 108-93-0 EINECS: 203-630-6 Merck Index: 13,02754 |