Print…
Ciclohexanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
147680010 147680025 147680100
ACRO147680010EA 55.3 EUR
ACRO147680010 ACRO147680025 ACRO147680100
Ciclohexanol 98%
Ciclohexanol
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 161 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 0.96 g/cm³
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003855
Número CAS: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %