Print…
Cyclododecanol 99
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23486.14 B23486.22 B23486.36
B23486.14EA 35.6 EUR
B23486.14 B23486.22 B23486.36
Cyclododecanol 99
Cyclododecanol
Purity: 99% CAS No.: 1724-39-6 Molecular Formula: C12H24O Formula Weight: 184.32 Flash Point: 138°(280°F) Melting Point: 77-79° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003717
Fórmula: C₁₂H₂₄O
Peso Molecular: 184.32 g/mol
Ponto de ebulição: 272.7
Ponto de Fusão: 77…79 °C
Ponto de Inflamação: 138 °C (280 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003717
Número CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9 III