Print…
Cyclododecanol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
110961000 110965000
ACRO110961000EA 53.3 EUR
ACRO110961000 ACRO110965000
Cyclododecanol 98+%
Cyclododecanol
Fórmula: C₁₂H₂₄O
Peso Molecular: 184.32 g/mol
Ponto de ebulição: 272.7
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Ponto de Inflamação: 138 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003717
Número CAS: 1724-39-6
EINECS: 217-031-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %
Color scale ≤15 APHA
Titration with HCl ≥99.0 %