Print…
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
10314712 10314714 10314744 10314745 10314747 10314751 10314752 10314753 10314766 10314765 10314726
515-6005EA 51.88 EUR
515-6005 515-6006 515-7004 515-7005 515-7006 515-7007 515-7008 515-7009 512-0645 512-0644 512-0610
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Filtros Papéis de Filtro Papel de filtro qualitativo
Um papel de filtro rápido com elevada resistência no estado húmido. Possui uma superfície muito suave que facilita a raspagem ou lavagem do precipitado.
  • Folded filters for easy use in applications involving a conical filter funnel
Estes papéis de filtro extremamente fortes possuem uma elevada resistência no estado húmido graças à adição de uma pequena quantidade de resina quimicamente estável. As aplicações qualitativas normais não introduzem quaisquer impurezas significantes no filtrado. As resinas, no entanto, contêm azoto, pelo que estes filtros não devem ser utilizados em análises Kjeldahl, e mais.