Cicloexilamina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aminocyclohexane
A15851.0F
A15851.AE
A15851.AP
A15851.0FEA
78
EUR
A15851.0F
A15851.AE
A15851.AP
Cicloexilamina ≥98%
Cicloexilamina
Purity: 98+%
CAS No.: 108-91-8
Molecular Formula: C6H13N
Formula Weight: 99.18
Flash Point: 27°(81°F)
Refractive Index: 1.4585
Melting Point: -18°
Boiling Point: 133-134°
Beilstein Reference: 471175
Merck Reference: 14,2729
UN No.: 2357
MDL No.: MFCD00001486
Fórmula:
C₆H₁₃N Ponto de ebulição: 133…134 °C Ponto de Fusão: –18 °C Densidade: 0,868 Ponto de Inflamação: 27 °C (81 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001486 Número CAS: 108-91-8 EINECS: 203-629-0 UN: 2357 ADR: 8,II Merck Index: 14,2729 |