Print…
Armários de segurança para microbiologia, classe II, BIO II Advance Plus
Fornecedor: Azbil Telstar Technologies
1607686 1643632 1694321
TELR1607686EA 7877.78 EUR
TELR1607686 TELR1643632 TELR1694321
Armários de segurança para microbiologia, classe II, BIO II Advance Plus
Hottes para extracção de gases Câmaras de Biosegurança
O modelo Bio II Advance Plus foi desenvolvido para maximizar a conveniência, o conforto e a segurança do utilizador, a amostra e o meio ambiente minimizando ao mesmo tempo as dimensões do armário. O Bio II Advance Plus consegue o melhor equilíbrio entre dimensões externas e área de trabalho útil: apenas 759 mm de largura e 1260 mm de altura, o Bio II Advance Plus fornece um volume de trabalho de 340 dm³. Esta gama foi concebida para fornecer as melhores funções de um armário de biossegurança de classe II disponíveis oferecendo ao mesmo tempo uma ergonomia prática, condições de trabalho silenciosas, limpeza fácil, menor consumo energético e serviço e manutenção fáceis.
  • Janela de correr inovadora e original concebida para ser facilmente ajustada a uma abertura de trabalho de 200 mm com uma mão apenas
  • Painel de controlo com código de cores internacional para indicar o estado do armário; o ecrã principal mostra o nível de obstrução do filtro e o fluxo de velocidade laminar
  • O controlo automático por um microprocessador garante de forma contínua a velocidade de ar correcta minimizando assim o consumo de energia e o ruído
  • A janela frontal permite o acesso completo e confortável à câmara de trabalho, facilitando a limpeza e tornado possível a entrada de objectos e acessórios grandes na câmara de trabalho
  • A superfície de trabalho está dividida em secções que permitem a limpeza e mesmo a esterilização em autoclave
  • Muito silencioso, com um nível sonoro de apenas 58 dB
O Bio II Advance Eco Mode coloca o armário em espera, a amostra permanece protegida no interior do armário enquanto o utilizador efectua outras tarefas, poupando assim energia diminuindo o calor do armário e reduzindo a taxa de obstrução do filtro. Isto poupa energia, reduz o nível sonoro e a emissão de calor.
O Sistema 4 F inovador e único (rápido, fácil e eficaz) é um sistema Telstar para substituição de filtros. O acesso aos filtros faz-se facilmente pela frente do armário e utilizando um dispositivo de aperto/desaperto rápido, o tempo necessário para substituir os filtros é reduzido para cinco minutos.
Construção: Os armários são feitos de uma câmara de aço inoxidável 304L com ângulos arredondados e laterais de vidro temperado de segurança. A janela frontal é antirreflexo com proteção UV. É totalmente vedado e evita a exposição do usuário ao escape de substâncias agressivas, a amostra da contaminação do ambiente e mantém a limpeza da superfície interna da janela.
The Bio II Advance cabinets are independently tested and certified by TÜV Nord, the main certification body in Europe, to guarantee conformity to standard EN 12469 for Class II biological safety cabinets (30% exhaust, 70% recirculation unit). The Bio II Advance is specified for working with levels 1, 2 and 3 pathogenic agents. It also conforms to the main requirements NSF/ANSI 49 (Class II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 and AS2252.
Certificações: O armários Bio II Advance Plus são testados e certificados de forma independente pela TÜV Nord, a principal entidade de certificação na Europa, para garantir a conformidade com a norma EN 12469 relativa a armários de biossegurança Classe II (unidade com 30% de exaustão, 70% de recirculação). O Bio II Advance é específico para trabalhar com agentes patogénicos dos níveis 1, 2 e 3. Também cumpre os principais requisitos das normas NSF/ANSI 49 (Classe II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 e AS2252.