Print…
Cicloexilamina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Aminocyclohexane
111280010 111280025 111282500 111280100
ACRO111280010EA 35.6 EUR
ACRO111280010 ACRO111280025 ACRO111282500 ACRO111280100
Cicloexilamina 99%
Cicloexilamina
Fórmula: C₆H₁₃N
Ponto de ebulição: 133…134 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 0,8665 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001486
Número CAS: 108-91-8
EINECS: 203-629-0
UN: 2357
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02758
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %