Print…
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
110920050 110920250
ACRO110920050EA 50.1 EUR
ACRO110920050 ACRO110920250
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid 99%
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Fórmula: C₆H₈O₄
Peso Molecular: 144.13 g/mol
Ponto de ebulição: 663
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001325
Número CAS: 5445-51-2
EINECS: 226-651-2
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
Water ≤0.1 % (K.F.)
Loss on drying ≤0.1 % (50 °C)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Clarity of solution (5 w/v% aq. soln.) clear