Print…
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A11853.06 A11853.14
A11853.06EA 39.8 EUR
A11853.06 A11853.14
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2756-85-6 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2355692
Fórmula: C₇H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 272 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,229 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001487
Número CAS: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0