Print…
Cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
111490250 111491000
ACRO111490250EA 73.6 EUR
ACRO111490250 ACRO111491000
Cyclopentanecarboxylic acid 98+%
Cyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 216 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 4 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001371
Número CAS: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %