Ácido Ciclohexanecarboxílico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 98-89-5
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4610
Melting Point: 29-32°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 970529
Merck Reference: 14,2724
MDL No.: MFCD00001461
Fórmula:
C₇H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 231…233 °C Ponto de Fusão: 29…32 °C Densidade: 1,048 Ponto de Inflamação: 118 °C (244 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001461 Número CAS: 98-89-5 EINECS: 202-711-3 Merck Index: 14,2724 |