Cyclobutanecarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3721-95-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4433
Odour: Stench
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 1816777
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001323
Fórmula:
C₅H₈O₂ Ponto de ebulição: 194…195 °C Ponto de Fusão: –20 °C Densidade: 1,055 Ponto de Inflamação: 83 °C (181 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001323 Número CAS: 3721-95-7 EINECS: 223-072-7 UN: 3265 ADR: 8,III |