Print…
Cyclobutanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110900050 110900250 110901000
ACRO110900050EA 26.6 EUR
ACRO110900050 ACRO110900250 ACRO110901000
Cyclobutanecarboxylic acid 98%
Cyclobutanecarboxylic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 195 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –20 °C
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001323
Número CAS: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %