Print…
1,4-Cyclohexanedione 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
154830100 154830500 154832500
ACRO154830100EA 33.2 EUR
ACRO154830100 ACRO154830500 ACRO154832500
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Fórmula: C₆H₈O₂
Ponto de ebulição: 112 °C (26hPa)
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Densidade: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001606
Número CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Encomendar
Appearance Yellow to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %