1,3-Cyclopentanedione ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L10336.03
L10336.06
L10336.03EA
57.8
EUR
L10336.03
L10336.06
1,3-Cyclopentanedione ≥98%
1,3-Cyclopentanedione
Purity: 98%
CAS No.: 3859-41-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 1362728
Fórmula:
C₅H₆O₂ Ponto de Fusão: 151…153 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001405 Número CAS: 3859-41-4 EINECS: 223-372-8 |