Print…
1,3-Cyclohexanedione ≥97% may cont. up to 1% NaCl
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Cyclohexane-1,3-dione
A11109.0B A11109.14 A11109.18 A11109.22
A11109.0BEA 536 EUR
A11109.0B A11109.14 A11109.18 A11109.22
1,3-Cyclohexanedione ≥97% may cont. up to 1% NaCl
1,3-Cyclohexanedione
Purity: 97+% CAS No.: 504-02-9 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 385888 Merck Reference: 14,3178 MDL No.: MFCD00001585
Fórmula: C₆H₈O₂
Peso Molecular: 112.13 g/mol
Ponto de ebulição: 235
Ponto de Fusão: 101…105 °C
Densidade: 1.100
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001585
Número CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0
Merck Index: 13,03200