Print…
1,3-Cyclopentanedione 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Cyclopentane-1,3-dione
175720050 175720250
ACRO175720050EA 116 EUR
ACRO175720050 ACRO175720250
1,3-Cyclopentanedione 99%
1,3-Cyclopentanedione
Fórmula: C₅H₆O₂
Peso Molecular: 98.1 g/mol
Ponto de Fusão: 148…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001405
Número CAS: 3859-41-4
EINECS: 223-372-8
Encomendar
Appearance Ochre to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %