1,2-Cyclohexanedione ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14401.14
A14401.06
A14401.22
A14401.14EA
251
EUR
A14401.14
A14401.06
A14401.22
1,2-Cyclohexanedione ≥98%
1,2-Cyclohexanedione
Purity: 98+%
CAS No.: 765-87-7
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5190
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 193-195°
Beilstein Reference: 507419
MDL No.: MFCD00001648
Fórmula:
C₆H₈O₂ Peso Molecular: 112.13 g/mol Ponto de ebulição: 193…195 °C Ponto de Fusão: 35…38 °C Densidade: 1.12 |
Número MDL :
MFCD00001648 Número CAS: 765-87-7 EINECS: 212-155-3 |