Print…
Ciclopentanona, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
08299-50ML-F 08299-5ML-F
08299-50ML-FEA 213 EUR
08299-50ML-F 08299-5ML-F
Ciclopentanona, Supelco®
Ciclopentanona
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 130 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –58 °C
Densidade: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 31 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001409
Número CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd67a6aed87a729b795cd1535fda6008a4d76d9f&vid=57be74dad3c3590ba71c2c298488e6400f465d08&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1c643ca2121e82b7d11e1f6707cadf07b02edb&vid=1d63b8713dd3c45e9ceead4f0da34afd042a7fba&prid=web&clid=SAPDAM