Print…
Ciclopentanona 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
111530010 111532500 111530025 111530100
ACRO111530010EA 85.6 EUR
ACRO111530010 ACRO111532500 ACRO111530025 ACRO111530100
Ciclopentanona 99+%, puro
Ciclopentanona
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 130…131 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –51 °C
Densidade: 0,95 g/cm³
Ponto de Inflamação: 26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001409
Número CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
UN: 2245
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02771
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.01 % alpha-Tocopherol