Print…
Cicloexanona ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
Sinônimos: Pimelic Ketone
23235.291EA 46.3 EUR
23235.291 23235.360 23235.462
Cicloexanona ≥99%, GPR RECTAPUR®
Cicloexanona
Fórmula: C₆H₁₀(=O)
Ponto de ebulição: 155,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –31 °C
Densidade: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001625
Número CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
UN: 1915
ADR: 3,III
ALCANCE: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Refractive index (20°C) 1.449 - 1.451
Water Max. 0.2 %