Cicloexanona 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Pimelic Ketone
33309.AP
33309.K2
33309.K7
33309.M1
33309.APEA
52.1
EUR
33309.AP
33309.K2
33309.K7
33309.M1
Cicloexanona 99+% ACS
Cicloexanona
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.9478
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Fórmula:
C₆H₁₀(=O) Ponto de ebulição: 154…156 °C Ponto de Fusão: –26 °C Densidade: 0,9478 Ponto de Inflamação: 47 °C (116 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001625 Número CAS: 108-94-1 EINECS: 203-631-1 UN: 1915 ADR: 3,III ALCANCE: 01-2119453616-35 Merck Index: 14,2726 |