Bromocyclopropane ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cyclopropyl bromide
A14996.09
A14996.18
A14996.30
A14996.09EA
80.1
EUR
A14996.09
A14996.18
A14996.30
Bromocyclopropane ≥99%
Bromocyclopropane
Purity: 99%
CAS No.: 4333-56-6
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Recognizable
Boiling Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1900287
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001271
Fórmula:
C₃H₅Br Peso Molecular: 120.98 g/mol Ponto de ebulição: 68…70 °C Densidade: 1.515 Ponto de Inflamação: –6 °C (21 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00001271 Número CAS: 4333-56-6 EINECS: 224-375-7 UN: 1993 ADR: 3 II |